Paper Chromatography Products
Cytiva Chromatografiepapier 3 MM Chr
Volledig gemaakt van hoogwaardige katoenlinters zonder additieven en specifiek getest voor chromatografische technieken. Whatman™-chromatografiepapier van klasse 3MM Chr verzekert het lontvermogen en de uniformiteit van capillaire werking die van belang zijn in chemische scheidingen.
Fisherbrand™ Chromatografiepapier, klasse 508
Suitable for electrophoresis and chromatographic works. Fisherbrand™ Grade 508 Chromatography Paper is used in separation and identification of samples unknown composition in research laboratories.
Fisherbrand™ Chromatografiepapier, klasse 501
Fisherbrand™ Grade 501 Chromatography Paper is standard grade chromatography paper for routine or simple analysis.
Cytiva Whatman™ SG81 Grade Chromatography Paper
SG81 ion exchange sheets is a 0.27 mm combining cellulose and large pore silica gel for separations in which both partition and adsorption are important.
Cytiva 2 CHR Cellulose Blotting Paper
Smooth surface. Particularly recommended for optical or radiometric scanning
Cytiva Whatman™ Grade 3MM Chr Cellulose Chromatography Paper: Circles
Ideal for electrophoresis
Cytiva Chromatografiepapier van cellulose, kwaliteit 1 Chr
Zorgt voor het lontvermogen en de uniformiteit van capillaire werking die van belang zijn in chemische scheidingen. Whatman™-chromatografiepapier van klasse 1cellulose, kwaliteit Chr, heeft een lineaire flowsnelheid (water) van 130 mm/30 min.
Cytiva Chromatografiepapier 1 Chr
Zorgt voor het lontvermogen en de uniformiteit van capillaire werking die van belang zijn in chemische scheidingen. Whatman™ 1-chromatografiepapier, kwaliteit Chr, wordt eveneens veel gebruikt bij blotting van eiwitten en nucleïnezuur.
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Discs, Grade FN 30
Highly pure paper for blotting, chromatography, and a wide range of life science and diagnostics absorption applications.
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Sheets, Grade FN 3
Highly pure paper for blotting, chromatography, and a wide range of life science and diagnostics absorption applications.
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 3, Discs
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 3 Discs are highly pure and ideal for blotting chromatography.
Cytiva Chromatografiepapier 17 Chr
Verzekert het capillaire vermogen en de uniformiteit van de capillaire werking die van belang zijn bij chemisch scheiden. Whatman™ 17 Chr-chromatografiepapier wordt ook veel gebruikt voor eiwit- en nucleïnezuur-blotting.
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Sheets, Grade FN 2
Highly pure paper for blotting, chromatography, and a wide range of life science and diagnostics absorption applications.
Cytiva Whatman™ 31ET Chr Chromatography Paper
Pure cellulose produced from cotton linters with no additives
Cytiva Whatman™ Grade 2668 Chr Cellulose Chromatography Paper
2668 Chr cellulose chromatography sheets is a 0.9 mm paper for separation relatively large molecules by electrophoresis.
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 2, Sheets
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 2, Sheets are highly pure and ideal for blotting and chromatography.
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Sheets, Grade FN 100
Highly pure paper for blotting, chromatography, and a wide range of life science and diagnostics absorption applications.
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Sheets, Grade FN 30
Highly pure paper for blotting, chromatography, and a wide range of life science and diagnostics absorption applications.
Cytiva Whatman™ 4 Chr Chromatography Paper
Ideal for routine and/or repetitive chromatography with relatively low solute loadings
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Discs, Grade FN 4
Highly pure paper for blotting, chromatography, and a wide range of life science and diagnostics absorption applications.
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Paper, Roll, Grade FN 100
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Paper, Roll, Grade FN 100 is ideal for blotting, chromatography, and other absorption applications.
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 3, Sheets
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 3, Sheets are highly pure and ideal for blotting chromatography.
Cytiva Whatman™ Chromatography Papers - Grade 2727: Sheet
For separation of very large amounts of substance
Cytiva Whatman™ 3 Chr Chromatography Paper
Pure cellulose produced from cotton linters with no additives