Cuvetten en cellen
Fisherbrand™ Semi-microcuvetten van polystyreen voor UV en zichtbare golflengten
Fisherbrand™ Semi-microcuvetten van polystyreen voor UV en zichtbare golflengten
Gebruik deze cuvetten voor meer constante monstertemperaturen tijdens fotometrische metingen. Fisherbrand™-semi-microcuvetten van polystyreen voor uv- en zichtbare golflengten hebben een zeer goed bereik van optische transmissie en dunne wanden, zodat warmte beter wordt overgebracht.
Fisherbrand™ Macrocuvetten van polystyreen voor UV en zichtbare golflengten
Fisherbrand™ Macrocuvetten van polystyreen voor UV en zichtbare golflengten
Gebruik deze cuvetten voor meer constante monstertemperaturen tijdens fotometrische metingen. Fisherbrand™-macrocuvetten van polystyreen voor uv- en zichtbare golflengten hebben een zeer goed bereik van optische transmissie en dunne wanden, zodat warmte beter wordt overgebracht.
Brand™ PMMA-macrocuvetten
Brand™ PMMA-macrocuvetten
Standard macro and micro cuvettes with a clear, clean optical path that indicates the optical path orientation.
Kartell™ Polystyreen cuvetten, UV-klasse, vier transparante vlakken
Kartell™ Polystyreen cuvetten, UV-klasse, vier transparante vlakken
Vervaardigd van optisch polystyreen of uv-kwaliteit PMMA voor een helder en scherp optisch pad, met aanduiding van de richting van het optische pad. Kartell™-cuvetten voor spectrofotometrie zijn ideaal voor spectrofotometertoepassingen.
Brand™ Polystyreen macrocuvet
Brand™ Polystyreen macrocuvet
Constructed from polystyrene.BRAND™ Polystyrene Macro Cuvettes provide a clear, clean optical path with indication of optical path orientation.
Hellma™ Macro Cuvet Absorption Cell
Hellma™ Macro Cuvet Absorption Cell
Gemaakt van kwartssilica. Hellma™ macrocuvet-absorptiecel biedt fotometrie met twee vensters, een padlengte van 10 mm en wordt compleet met deksel geleverd.
Fisherbrand™ Semi-microcuvetten van polystyreen voor zichtbare golflengten
Fisherbrand™ Semi-microcuvetten van polystyreen voor zichtbare golflengten
Gebruik deze cuvetten voor meer constante monstertemperaturen tijdens fotometrische metingen. Fisherbrand™ semi-microcuvetten van polystyreen voor zichtbare golflengten hebben een zeer goed bereik van optische transmissie en dunne wanden, zodat warmte beter wordt overgebracht.
Fisherbrand™ Wegwerpcuvetten
Fisherbrand™ Wegwerpcuvetten
Choice of polystyrene or methacrylate
Brand™ Polystyreen semi-microcuvet
Brand™ Polystyreen semi-microcuvet
Constructed of polystyrene and acrylic glass. BRAND™ Polystyrene Semi-Micro Cuvettes provide a clear, clean optical path with indication of optical path orientation.
Eppendorf™ Uvette™ Routine Pack
Eppendorf™ Uvette™ Routine Pack
Use this cuvette for superb purity, convenience and precision for photometric analysis. Eppendorf™ Uvette™ Routine Packs are disposable and feature a light transmission of 220 nm to 1,600 nm. Deep-lying optical window prevents scratches.
BRAND™ BRAND™ UV-Cuvette-wegwerpcuvetten
BRAND™ BRAND™ UV-Cuvette-wegwerpcuvetten
Biedt bescherming tegen krassen in de lichtbaan. BrandTech™ BRAND™ Uv-Cuvette-wegwerpcuvetten bieden een optisch transmissiebereik van 220 tot 900nm. Voor eenmalig gebruik, dus geen risico op kruisbesmetting. Ideaal voor de analyse van DNA, RNA en eiwitten. Compatibel met de meeste polaire oplosmiddelen, zuren en basen. Zonder adapters te gebruiken in de meeste spectrofotometers.
Fisherbrand™ Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvettes
Fisherbrand™ Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvettes
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Fisherbrand™ Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvettes are supplied with either a PTFE cover or plug.
Hellma™ Glazen kom macrocel
Hellma™ Glazen kom macrocel
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Special Optical Glass 100-OS Macro Cell Cuvettes are manufactured from SCHOTT™ type UK 5 glass, which is made from exceptionally pure raw materials, which gives an improved transmission in the near ultraviolet range.
Eppendorf™ Glass Cuvette
Eppendorf™ Glass Cuvette
Designed for a variety of applications
Fisherbrand™ Absorption Macro Rectangular Cells with PTFE Lid
Fisherbrand™ Absorption Macro Rectangular Cells with PTFE Lid
Fit standard spectrophotometer cell holders
Fisherbrand™ Semi-Micro Cuvette with PTFE lid
Fisherbrand™ Semi-Micro Cuvette with PTFE lid
Contains quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared.
Eppendorf™ UVette™ Routine Pack
Eppendorf™ UVette™ Routine Pack
Use these cuvettes for measuring small volumes (≥50μL). The Eppendorf™ UVette™ is a disposable UV/Vis cuvette with a light transmission of 220 to 1,600nm. UVettes offer superb purity, convenience and precision for photometric analysis.
Lovibond™ W600 Optical Glass Cells
Lovibond™ W600 Optical Glass Cells
Lovibond™ W600 Optical Glass Cells are suitable for color measurement analyses.
Lovibond™ Photometer Cell
Lovibond™ Photometer Cell
Lovibond Photometer Cell, Height: 48mm, Includes: With Lid, Quantity: 5Pack
Eppendorf UVette™ sample pack, PCR cl./st.
Eppendorf UVette™ sample pack, PCR cl./st.
The Eppendorf UVette is a disposable UV/Vis cuvette for (spectro)photometers offering superb purity, convenience, and precision. Requiring as little as 50 μL and with a light transmissions of 220 to 1,600 nm, the UVette can be used with two different optical path lengths (10 mm and 2 mm).
  spinner