Beakers and Accessories
Duran™ Lage glazen bekers met schenktuit
Manufactured from borosilicate glass. Duran™ Low Form Glass Beakers With Spout includes retrace code and markings. X10 Bekerglas LM Duran 50 5ml
DWK Life Sciences KIMAX™-Griffinbekers
Met dikke, versterkte iets wijdere bovenkant X12 BEKERGLAS 150ML LAAG MODEL
Fisherbrand™ Lage beker van borosilicaatglas, met schenktuit
Gemaakt van borosilicaatglas. Fisherbrand™ lage bekers beschikken over een schaalverdeling en worden in veel verschillende maten geleverd. 3L Bekerglas, LM met schenktuit en maatverdeling,borosilicaatglas 3.3, ISO 3819 DIN 12331
Fisherbrand™ Glass Beaker without Lid
Provides for safe and secure storage in the laboratory. Fisherbrand™ Glass Beaker without Lid is an excellent solution for storing ultrasonic cleaner fluid.
Reinigingsglas 600 ml alle baden z.deks
Duran™ High Form Glass Beakers
Vervaardigd van borosilicaatglas. DURAN™ hoge glazen bekers zonder schenktuit zijn groot en hebben geen schaalverdeling. X10 BEKERGLAS HOOG DURAN 400ML
Pyrex™ lage Griffinbekers
Voor het meten van vloeistoffen op de laboratoriumtafel of verwarmingsplaat zonder angst voor chemische aantasting. PyrexTM lage Griffinbekers zijn beschikbaar in een groot aantal afmetingen en zijn voorzien van een witte schaalverdeling en wit markeerpunt. 10000ML LF BEAKER, VP= 1st
BRAND™ Low Form Borosilicate Glass Beakers
Borosilicate glass construction. Squat form offers stability low risk of spillage. X10 Beaker, low form, Boro 3.3150ml, with graduation and spout
Kartell™ Conische maatbeker
Vervaardigd van polypropyleen voor duurzaamheid en hoge bestendigheid tegen chemicaliën. Kartell™ conische maatbekers bieden een betrouwbare oplossing voor het meten en doseren van vloeistoffen. X3 graduated conical measure PP 1000ml
Cole-Parmer™ Roestvrijstalen beker
Use these beakers for a variety of applications and. Cole-Parmer™ Stainless Steel Beakers are ideal for general stirring or measuring of solutions. Beakers feature recessed covers for easy storage. RVS VAT 1,2L
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Low-Form Plastic Beaker Variety Pack
A convenient and cost effective way to get started setting up a new lab, assembling student lab kits, or refreshing an existing lab. Seven sizes, from 50 to 1000mL. Griffin Low Form Beakers Pack PPCO
Duran™ Glazen filterbekers met dikke wand en schenktuit
Manufactured of borosilicate glass. Duran™ Heavy Wall Filtering Glass Beakers With Spout feature heavy walls with graduation. BEKERGLAS DURAN 150MLMet dikke wand
Vitlab™ Maatbeker met reliëfschaalverdeling
Gebruik deze polypropyleen bekers voor verschillende algemene laboratoriumtoepassingen. VITLAB™ stapelbare maatbekers met reliëfschaalverdeling hebben een ergonomisch ontworpen handgreep en een goed afleesbare schaal met reliëfopdruk. De spuit is ontworpen voor correct en nauwkeurig functioneren; ongewenst druppelen is vrijwel geëlimineerd. X6 Graduated pitcher PP raised scale 5000ml
Fisherbrand™ Hoge beker van borosilicaatglas
Met schaalverdeling en een tuit voor gemakkelijk schenken. Fisherbrand™ hoge beker van borosilicaatglas is verkrijgbaar in diverse maten. 2L Bekerglas, HM met schenktuit en maatverdeling,borosilicaatglas 3.3, ISO 3819 DIN 12331
Fisherbrand™ PTFE-beker met schenktuit
Bevat een machinaal afgewerkte basis voor goede warmteoverdracht. De PTFE-beker bevat een ingegoten tuit voor gemakkelijk schenken. Bekerglas 50ml Teflon
DWK Life Sciences Lage beker van borosilicaatglas, met schenktuit, voor intensief gebruik
X6 BEKERGLAS 600ML DIKWANDIG
Corning™ Reusable Plastic Beakers with Handle and Spout
Transluscent polypropylene beakers printed with blue graduations X6 Beaker, PP, 3l, with handle and spout, Nonsterile
Cole-Parmer™ Stainless Steel Pouring Beaker
RVS MAATKAN 0,5L GRADATIE PER 50ML
Brand™ 150mL Low Form Polypropylene Graduated Beakers with Embossed Scale
With good temperature and chemical resistance, these beakers are excellent for general laboratory use. X12 BEAKER LOW FORM PP 150:20 ML EMB. SCALE
Azlon™-medicijnbekers
Vervaardigd van transparant polypropyleen van medische kwaliteit voor nauwkeurig meten en herkenning van de inhoud. Azlon™-medicijnbekers zijn geschikt voor dosering van vloeibare en droge medicijnen. X1000 Medicijnbekers 30:1 ml MWY514
Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Blue Printed Graduations
Vervaardigd van zeer transparant polypropyleen voor duurzaamheid, helderheid en goede chemische bestendigheid. Autoclaveerbare Kartell™ lage polypropyleen bekers met opgedrukte blauwe schaalverdeling zijn een voordelige en veilig oplossing voor roeren, mengen en doseren van vloeistoffen in het laboratorium. x2 Graduated Beaker, low form, PP, 5l, class B, blue permanent graduation
Witeg™ Low Form Glass Beakers with Spout
With graduations for accurate and precise filling and dispensing. X10 BEAKERS, 150 ML LOW FORM
Semadeni™ Beker, polypropyleen
Excellent for the storage, mixing or pouring of liquids in the laboratory. Semadeni™ Color-Coded Plastic Beakers are manufactured from durable polypropylene. POTJE PP 30ML BLAUW
KGW Isotherm™ Tempering Beaker
THERMOSTAAT BEKER 2000ML RVS
Nickel Electro™ Roestvrijstalen laboratoriumbekers
Will not shatter or chip, this durable stainless steel laboratory beaker is suitabale for laboratory applications. BEAKERSTAINLESS STEEL 1250ML 1.25L FP=1
Saint-Gobain Chemware™ PTFE Griffin Beakers
Noncontaminating and inert to highly corrosive reagents such as hydrofluoric acid CHEMWARE BEAKER,PTFE CAPACITY 400ML
Cole-Parmer™ Roestvrijstalen container
Use these versatile containers for a variety of applications. Stainless Steel Covered Containers are ideal for general storage. Keep dirt and other contaminants out with included lid. RVS BEKER MET DEKSEL 7,6 L
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Low-Form PFA Plastic Beakers
Handle temperatures from -270° to +250°C using sturdy and tough Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Low-Form PFA Beakers, ideal for continual lab usage. bekerglas 1000ml pfa teflon 1510
Corning™ Reusable Polypropylene Low-Form Beakers
X24 Beaker, PP, 25ml, Low Form, Nonsterile
Alfa Aesar™ Glassy Carbon Beaker
Glassy carbon offers high purity, corrosion resistance, thermal stability and a structure impermeable to both gases and liquids. Glassy Carbon Beaker,Vol (ml), 400,Dia (mm), 90,Ht (mm), 86 1each
Cole-Parmer™ Roestvrijstalen Griffin-beker
Use these beakers for a variety of applications. Cole-Parmer™ Stainless Steel Griffin-Style Beakers are ideal for general stirring or measuring of solutions. Beakers feature an easy-pour rim for fewer spills. RVS BEKER 2 L
Laboratory beakers are distinguished from flasks by generally having straight, rather than sloped sides although stackable beakers feature tapered sides for efficient storage. Usually they have a flat bottom and are cylindrical in shape and most have a spout to aid pouring. Most commonly, beakers are manufactured from glass, usually borosilicate, however they can also be manufactured from certain plastics such as polythene, polypropylene, PMP and PTFE, or metal such as aluminium or stainless steel.
They are available in a variety of capacities, in low form (also known as short form) and tall form styles and heavy duty (thicker walled) glass with reinforced rims to withstand more intensive use. Most beakers often feature printed or moulded graduation lines to indicate the level of volume contained, although these marks are not intended as a precise measurement.
Glass low form beakers are great for general laboratory use as they help prevent spills, offer good chemical resistance and can withstand higher temperatures.
Tall form glass beakers are suitable for use in a wide range of lab applications, such as titrations.
Plastic beakers are popular for general use where breakages may occur, they offer good chemical resistance and can usually be autoclaved. They are resistant to most chemicals and some can withstand higher temperatures, for example PTFE beakers.
Metal beakers can also feature a slightly flared top, with or without a spout and non-stick surface coating. Metal beakers will not shatter or chip in use.