Buizen
Falcon™ Falcon™ conische centrifugeerbuisjes, 15 ml
Falcon™ Falcon™ conische centrifugeerbuisjes, 15 ml
Getest op het weerstaan van centrifugaalkrachten tot 12,000 RCF (polypropyleen) of 1,800RCF (polystyreen) in een volledig ondersteunde rotor met water op kamertemperatuur. Corning™ Falcon™ 15ml-centrifugeerbuisjes met conische bodem zijn ideaal voor celcentrifugeertoepassingen, pelleteren en scheiden op dichtheidsgradiënten.
Thermo Scientific™ Tubes and Domed Caps, strips of 8
Thermo Scientific™ Tubes and Domed Caps, strips of 8
Optimize PCR and qPCR with these 0.2 mL strip tubes, available as 8 tubes per strip in several colors or 12 tubes per strip.
Fisherbrand™ Easy Reader™-centrifugeerbuisjes van polypropyleen
Fisherbrand™ Easy Reader™-centrifugeerbuisjes van polypropyleen
Bedrukt met duidelijke zwarte schaalverdeling voor nauwkeurige meetresultaten. Fisherbrand™ Easy Reader™-centrifugeerbuisjes van polypropyleen zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en hebben een uitstekende chemicaliënbestendigheid.
Corning™ CentriStar™-centrifugeerbuisjes
Corning™ CentriStar™-centrifugeerbuisjes
Voorzien van CentriStar™-doppen met een vlakke bovenzijde voor makkelijk verwijderen/aanbrengen; zeer ergonomisch dankzij de bredere kartels en de grote rand voor eenvoudiger vastpakken. Corning™-centrifugeerbuisjes met lekvrije CentriStar™-doppen zijn voorzien van een revolutionaire afdichting waardoor doorsijpelen nagenoeg volledig wordt geëlimineerd wanneer ze worden gebruikt onder de aanbevolen omstandigheden.
Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
Store samples from general cold storage to the vapor phase of liquid nitrogen with these biobanking and cell culture cryogenic tubes, available with either internal or external threads.
Falcon™ conische centrifugeerbuisjes, 50 ml
Falcon™ conische centrifugeerbuisjes, 50 ml
Getest op het weerstaan van een centrifugaalkracht van 16,000 RCF in een volledig ondersteunde rotor met water op kamertemperatuur. Corning™ Falcon™ 50ml-centrifugeerbuisjes met conische bodem zijn ideaal voor celcentrifugeertoepassingen, pelleteren en scheiden op dichtheidsgradiënten.
Thermo Scientific™ Nunc™ 15mL and 50mL Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes
Thermo Scientific™ Nunc™ 15mL and 50mL Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes
These premium, high-quality conical tubes are environmentally friendly, and allow for increased traceability with the largest writing area on the market.
Corning™ Polypropylene Centrifuge Tubes, Sterile
Corning™ Polypropylene Centrifuge Tubes, Sterile
Manufactured from clear polypropylene for superior chemical resistance. Corning™ Polypropylene Centrifuge Tubes are an ideal solution for centrifuge needs.
Fisherbrand™ Premium microcentrifugeerbuisjes: 2.0 ml
Fisherbrand™ Premium microcentrifugeerbuisjes: 2.0 ml
Flat-top snap caps provide a safe, liquid-tight, reliable seal even with prolonged boiling
Thermo Scientific™ Nunc™ 1.8mL Externally-Threaded Universal Tubes and Racks
Thermo Scientific™ Nunc™ 1.8mL Externally-Threaded Universal Tubes and Racks
Use the automation friendly tubes to improve the efficiency and throughput of your sample storage workflow. The latch rack offers ANSI SBS footprint compatible with automation platforms for liquid handling and sample storage. Tubes are available racked or in bulk, with 2D barcodes or non-coded. Empty racks are also available.
Brand™ Cilindrische reageerbuisjes, polystyreen
Brand™ Cilindrische reageerbuisjes, polystyreen
Vervaardigd van transparant. BRAND™ cilindrische reageerbuisjes van polystyreen hebben een RCF-maximum van 3000.
Corning™ Polyetherimide kussentjes voor centrifugeerbuisjes
Corning™ Polyetherimide kussentjes voor centrifugeerbuisjes
Kussentjes voor buisjes bieden de noodzakelijke ondersteuning tijdens het centrifugeren, waardoor wordt voorkomen dat buisjes met een grote capaciteit worden samengedrukt
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8-Cap Strip, clear
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8-Cap Strip, clear
Designed to fit on MicroAmp reaction tubes, tube strips, and 96-well plates
Axygen™ MaxyClear microbuisjes met klikvergrendeling, 1.5 ml
Axygen™ MaxyClear microbuisjes met klikvergrendeling, 1.5 ml
Ensure an efficient seal that stays closed during centrifugation. Axygen™ MaxyClear Snaplock Microtubes, 1.5mL provide excellent visibility and feature a piercing port for syringe access. Available in a wide variety of colors. Maxymum Recovery™ and sterile options available.
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 8-Cap Strips
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 8-Cap Strips
Tight seal minimizes evaporation and contamination
Axygen™ Axygen™-microbuisjes met klikvergrendeling
Axygen™ Axygen™-microbuisjes met klikvergrendeling
Garandeert een efficiënte afdichting die gesloten blijft tijdens centrifugeren. Axygen™ MaxyClear microbuisjes met klikvergrendeling, 2.0 ml, bieden uitstekende zichtbaarheid en omvatten een punctiepoort voor gebruik van een injectiespuit. Beschikbaar in veel verschillende kleuren. Maxymum Recovery™ en steriele opties beschikbaar.
Corning™ Microcentrifugeerbuisjes
Corning™ Microcentrifugeerbuisjes
Speciaal ontworpen buisjes van polypropyleen beschermen gevoelige monsters en bieden extra beveiliging tegen lekkage en besmetting. Corning™-microcentrifugeerbuisjes zijn bestand tegen krachten tot maximaal 20,000 x g.
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 50mL Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes with Screw Thread Caps
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 50mL Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes with Screw Thread Caps
This Standard Taper KIMAX™ tube is graduated and reusable, and comes with a 24-410 GPI Finish screw thread cap.
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Cryogenic Storage Vials, Externally Threaded
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Cryogenic Storage Vials, Externally Threaded
CryoELITE Vial with Loctagon skirt provides stability in freestanding position, and locks into the CryoELITE Benchmate Rack, making it easy to open and close the vial with one hand.
Falcon™ Falcon™-buisjes met ronde bodem, polypropyleen
Falcon™ Falcon™-buisjes met ronde bodem, polypropyleen
Vervaardigd van polypropyleen voor een uitstekende chemische en thermische bestendigheid. Corning™ Falcon™-buisjes met ronde bodem van polypropyleen zijn getest op het weerstaan van centrifugaalkrachten tot 3000 x g.
Axygen™ Axygen™ PCR-buisjes met platte dop, 0.5 mL
Axygen™ Axygen™ PCR-buisjes met platte dop, 0.5 mL
Thin and consistent wall thickness for precise thermal transfer
Thermo Scientific™ Graduated Safelock Microcentrifuge Tubes
Thermo Scientific™ Graduated Safelock Microcentrifuge Tubes
Easily confirm your microcentrifuge tube is locked for superior security during centrifugation.
Thermo Scientific™ Nalgene™ General Long-Term Storage Cryogenic Tubes
Thermo Scientific™ Nalgene™ General Long-Term Storage Cryogenic Tubes
Enhance aseptic techniques with these externally threaded general long-term storage cryogenic tubes, ideal for research and general lab storage.
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8-Tube Strip, 0.2 mL
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8-Tube Strip, 0.2 mL
Tubes precisely fit industry standard well spacing
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Fast 8-Tube Strip, 0.1 mL
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Fast 8-Tube Strip, 0.1 mL
Maximized thermal conductivity reduces PCR amplification times
Axygen™ Axygen™-microbuisjes met klikvergrendeling
Axygen™ Axygen™-microbuisjes met klikvergrendeling
Ensure an efficient seal that stays closed during centrifugation. Axygen™ MaxyClear Snaplock Microtubes, 1.5mL provide excellent visibility and feature a piercing port for syringe access. Available in a wide variety of colors. Maxymum Recovery™ and sterile options available.
Greiner Bio-One VACUETTE™ Heparin Blood Collection Tubes
Greiner Bio-One VACUETTE™ Heparin Blood Collection Tubes
VACUETTE™ Heparin Blood Collection Tubes have a green top and contain spray-dried lithium, sodium or ammonium heparin on the inner walls and are usedin clinical chemistry, immunology and serology. The anticoagulant heparin activates antithrombin, which blocks the clotting cascade and thus produces a whole blood/plasma sample.
Thermo Scientific™ Buisjes met streepjescode, 1.5 mL, steriel
Thermo Scientific™ Buisjes met streepjescode, 1.5 mL, steriel
Simplify cryotube tracking with durable linear barcodes printed directly on the side of the tube.
  spinner