Centrifuges en microcentrifuges
Falcon™ Falcon™ conische centrifugeerbuisjes, 15 ml
Falcon™ Falcon™ conische centrifugeerbuisjes, 15 ml
Getest op het weerstaan van centrifugaalkrachten tot 12,000 RCF (polypropyleen) of 1,800RCF (polystyreen) in een volledig ondersteunde rotor met water op kamertemperatuur. Corning™ Falcon™ 15ml-centrifugeerbuisjes met conische bodem zijn ideaal voor celcentrifugeertoepassingen, pelleteren en scheiden op dichtheidsgradiënten.
Fisherbrand™ Easy Reader™-centrifugeerbuisjes van polypropyleen
Fisherbrand™ Easy Reader™-centrifugeerbuisjes van polypropyleen
Bedrukt met duidelijke zwarte schaalverdeling voor nauwkeurige meetresultaten. Fisherbrand™ Easy Reader™-centrifugeerbuisjes van polypropyleen zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en hebben een uitstekende chemicaliënbestendigheid.
Fisherbrand™ Polypropylene Centrifuge Tubes
Fisherbrand™ Polypropylene Centrifuge Tubes
Printed with evenly spaced black graduations to enhance readability without losing precision. Fisherbrand™ Polypropylene Centrifuge Tubes provide high chemical resistance and RCF tolerance.
Merck Amicon™ Ultra-15 Centrifugal Filter Units
Merck Amicon™ Ultra-15 Centrifugal Filter Units
Achieve both high sample recovery and fast sample processing. EMD Amicon™ Ultra Centrifugal Filter Units feature regenerated cellulose membranes that are ideal for protein & nucleic acid purification, concentration and desalting.
Eppendorf™ Microbuisjes met maataanduiding, polypropyleen
Eppendorf™ Microbuisjes met maataanduiding, polypropyleen
Gebruik deze buisjes voor een veilige behandeling van waardevolle en giftige monsters, evenals radioactieve stoffen of DNA. Eppendorf™-microbuisjes met maataanduiding van polypropyleen zijn voorzien van een scharnierend deksel met een kleine haak die rond de rand van de buis klemt.
Corning™ CentriStar™-centrifugeerbuisjes
Corning™ CentriStar™-centrifugeerbuisjes
Voorzien van CentriStar™-doppen met een vlakke bovenzijde voor makkelijk verwijderen/aanbrengen; zeer ergonomisch dankzij de bredere kartels en de grote rand voor eenvoudiger vastpakken. Corning™-centrifugeerbuisjes met lekvrije CentriStar™-doppen zijn voorzien van een revolutionaire afdichting waardoor doorsijpelen nagenoeg volledig wordt geëlimineerd wanneer ze worden gebruikt onder de aanbevolen omstandigheden.
Falcon™ conische centrifugeerbuisjes, 50 ml
Falcon™ conische centrifugeerbuisjes, 50 ml
Getest op het weerstaan van een centrifugaalkracht van 16,000 RCF in een volledig ondersteunde rotor met water op kamertemperatuur. Corning™ Falcon™ 50ml-centrifugeerbuisjes met conische bodem zijn ideaal voor celcentrifugeertoepassingen, pelleteren en scheiden op dichtheidsgradiënten.
Thermo Scientific™ Nunc™ 15mL and 50mL Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes
Thermo Scientific™ Nunc™ 15mL and 50mL Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes
These premium, high-quality conical tubes are environmentally friendly, and allow for increased traceability with the largest writing area on the market.
Eppendorf™ Microcentrifugeerbuisjes van polypropyleen3810X
Eppendorf™ Microcentrifugeerbuisjes van polypropyleen3810X
Gebruik deze buisjes voor alle toepassingen in moleculaire biologie, klinische chemie en biochemie. Eppendorf™ 3810X microcentrifugeerbuisjes van polypropyleen bieden comfort en betrouwbaarheid voor monsterbereiding, centrifugeren en opslag.
Corning™ Polypropylene Centrifuge Tubes, Sterile
Corning™ Polypropylene Centrifuge Tubes, Sterile
Manufactured from clear polypropylene for superior chemical resistance. Corning™ Polypropylene Centrifuge Tubes are an ideal solution for centrifuge needs.
Thermo Scientific™ Microliter dichte vastehoekrotor van aluminium, 48 x 2 mL
Thermo Scientific™ Microliter dichte vastehoekrotor van aluminium, 48 x 2 mL
Support micro-volume protocols, featuring capacity flexibility with adapters ranging from 12 to 24mL
Eppendorf™ Reageerbuisje met veiligheidsvergrendeling
Eppendorf™ Reageerbuisje met veiligheidsvergrendeling
Vertrouw erop dat deze buisjes uw monsters veilig bewaren. Eppendorf™ Safe-Lock-buisjes hebben een uitzonderlijke centrifugatiestabiliteit tot 30,000 × g. Dit voorkomt monsterverlies door het breken van buisjes en biedt extra veiligheid bij het werken met gevaarlijke monsters.
Fisherbrand™ Premium microcentrifugeerbuisjes: 2.0 ml
Fisherbrand™ Premium microcentrifugeerbuisjes: 2.0 ml
Flat-top snap caps provide a safe, liquid-tight, reliable seal even with prolonged boiling
Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 Mini Centrifuge
Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 Mini Centrifuge
Our most compact centrifuge, the mySPIN 6 mini centrifuge, is ideal for microfilter cell separations and HPLC samples, with adapters to accommodate all major microcentrifuge tubes.
Epredia™ Shandon™ Double Cytofunnel™
Epredia™ Shandon™ Double Cytofunnel™
Optimize cell yield with the Epredia™ Double Cytofunnel™.
Eppendorf™ Microcentrifugeerbuisje DNA LoBind van polypropyleen
Eppendorf™ Microcentrifugeerbuisje DNA LoBind van polypropyleen
Maximize sample recovery of nucleic acids by significantly reducing sample-to-surface binding with these tubes. Eppendorf™ Polypropylene DNA LoBind Tubes are ideal for sample preparation and long-term storage.
Corning™ Polyetherimide kussentjes voor centrifugeerbuisjes
Corning™ Polyetherimide kussentjes voor centrifugeerbuisjes
Kussentjes voor buisjes bieden de noodzakelijke ondersteuning tijdens het centrifugeren, waardoor wordt voorkomen dat buisjes met een grote capaciteit worden samengedrukt
Axygen™ MaxyClear Snaplock Microtubes, 1.5 mL
Axygen™ MaxyClear Snaplock Microtubes, 1.5 mL
Ensure an efficient seal that stays closed during centrifugation. Axygen™ MaxyClear Snaplock Microtubes, 1.5mL provide excellent visibility and feature a piercing port for syringe access. Available in a wide variety of colors. Maxymum Recovery™ and sterile options available.
Thermo Scientific™ Fiberlite™ H3-LV Large Volume Swinging Bucket Rotor
Thermo Scientific™ Fiberlite™ H3-LV Large Volume Swinging Bucket Rotor
Conduct high-volume microplate processing with this large volume swinging bucket rotor.
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Concentrator PES, 10K MWCO, 5-20 mL
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Concentrator PES, 10K MWCO, 5-20 mL
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Concentrators PES are easy-to-use centrifugal devices that provide fast processing and excellent recovery of protein samples.
Fisherbrand™ Midi Centrifuge
Fisherbrand™ Midi Centrifuge
Achieve max speed with minimum space. Fisherbrand™ Midi Centrifuge is ideal for protocols calling for fast spins with a higher RCF requirement. Ideal for micro-filter cell separations, PCR, clinical applications and HPLC protocols. Includes two rotors: standard 12-place rotor with lid and eight-place strip rotor for four 0.2mL tube strips or 32 single tubes.
Axygen™ Axygen™-microbuisjes met klikvergrendeling
Axygen™ Axygen™-microbuisjes met klikvergrendeling
Garandeert een efficiënte afdichting die gesloten blijft tijdens centrifugeren. Axygen™ MaxyClear microbuisjes met klikvergrendeling, 2.0 ml, bieden uitstekende zichtbaarheid en omvatten een punctiepoort voor gebruik van een injectiespuit. Beschikbaar in veel verschillende kleuren. Maxymum Recovery™ en steriele opties beschikbaar.
Eppendorf™ Microcentrifugeerbuisje eiwit LoBind van polypropyleen
Eppendorf™ Microcentrifugeerbuisje eiwit LoBind van polypropyleen
Store peptide, antibody or virus samples in these LoBind microcentrifuge tubes. Eppendorf™ Polypropylene Protein LoBind Microcentrifuge Tubes are ideal for work in protein research, mass spectrometry and protein array sample preparation.
Thermo Scientific™ Adapters voor Thermo Scientific™ TX-1000-swing-outrotor
Thermo Scientific™ Adapters voor Thermo Scientific™ TX-1000-swing-outrotor
An assortment of adapters for outstanding flexibility
Corning™ Microcentrifugeerbuisjes
Corning™ Microcentrifugeerbuisjes
Speciaal ontworpen buisjes van polypropyleen beschermen gevoelige monsters en bieden extra beveiliging tegen lekkage en besmetting. Corning™-microcentrifugeerbuisjes zijn bestand tegen krachten tot maximaal 20,000 x g.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Conical-Bottom Centrifuge Bottle Adapter
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Conical-Bottom Centrifuge Bottle Adapter
Adapt Thermo Scientific™ Nalgene™ centrifuge bottles Cat. Nos. 3143, 3144 and 3145 for use in a conical-bottom centrifuge with this adapter.
Eppendorf™ Microreageerbuisje met veiligheidsvergrendeling
Eppendorf™ Microreageerbuisje met veiligheidsvergrendeling
Use these polypropylene micro tubes for a variety of applications. Eppendorf™ Safe Lock Micro Test Tubes feature hinged Eppendorf Safe-Lock lids for outstanding protection against unintentional opening during incubation and storage.
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 50mL Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes with Screw Thread Caps
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 50mL Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes with Screw Thread Caps
This Standard Taper KIMAX™ tube is graduated and reusable, and comes with a 24-410 GPI Finish screw thread cap.
Merck Amicon™ Ultra-0.5 Centrifugal Filter Units
Merck Amicon™ Ultra-0.5 Centrifugal Filter Units
Achieve both high sample recovery and fast sample processing. EMD Amicon™ Ultra Centrifugal Filter Units feature regenerated cellulose membranes that are ideal for protein & nucleic acid purification, concentration and desalting.
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes, Forensic DNA Grade
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes, Forensic DNA Grade
Provides protection against unintentional opening during incubation and storage. Eppendorf™ Safe-Lock Tubes, Forensic DNA Grade can withstand forces up to 30,000 × g.
  spinner