Dekglaasjes
Epredia™ Cover Slips, Rectangles
Epredia™ Cover Slips, Rectangles
Epredia™TM coverslips are ideally suited as cover material for specimens in microscopic examinations in medicine, biology and research. Manufactured from D 263TM M borosilicate glass from Schott AG. Available in various sizes and thicknesses.
Fisherbrand™ Afdekglaasje nr. 1 van borosilicaatglas
Fisherbrand™ Afdekglaasje nr. 1 van borosilicaatglas
Vervaardigd van borosilicaatglas. Fisherbrand™ rechthoekige afdekglaasjes van borosilicaatglas zijn verkrijgbaar in verschillende maten. Verpakt in kunststof dozen om breken te voorkomen.
Fisherbrand™ Afdekglaasje nr. 1 van borosilicaatglas
Fisherbrand™ Afdekglaasje nr. 1 van borosilicaatglas
Vervaardigd van borosilicaatglas. Fisherbrand™ vierkante afdekglaasjes van borosilicaatglas zijn verkrijgbaar in verschillende maten. Verpakt in kunststof dozen om breken te voorkomen.
Karl Hecht™ Afdekglaasjes
Karl Hecht™ Afdekglaasjes
Preserve and protect specimens on slides. Karl Hecht™ Assistent™ Circular Cover Glasses for Microscopy are manufactured from a super-transparent borosilicate glass, preventing virtually any color distortion.
Fisherbrand™ Rond afdekglaasje nr. 1 van borosilicaatglas
Fisherbrand™ Rond afdekglaasje nr. 1 van borosilicaatglas
Vervaardigd van borosilicaatglas. Fisherbrand™ ronde afdekglaasjes van borosilicaatglas zijn verkrijgbaar in twee dikten en in diverse diameters. Verpakt in kunststof dozen om breken te voorkomen.
Epredia™ Cover Slips, Circles
Epredia™ Cover Slips, Circles
Epredia™TM coverslips are ideally suited as cover material for specimens in microscopic examinations in medicine, biology and research. Manufactured from D 263TM M borosilicate glass from Schott AG. Available in various sizes thicknesses.
Corning™ Square and Rectangular Cover Glasses
Corning™ Square and Rectangular Cover Glasses
Provides quality, reliability and performance for your laboratory microscopy needs
Fisherbrand™ Unbreakable Cover Slips
Fisherbrand™ Unbreakable Cover Slips
Plastic; clear, noncurling
Epredia™ Menzel™ Microscope Coverslips
Epredia™ Menzel™ Microscope Coverslips
Square microscope coverslips constructed of borosilicate glass.
Fisherbrand™ Afdekglaasje nr. 1 van borosilicaatglas
Fisherbrand™ Afdekglaasje nr. 1 van borosilicaatglas
Grow and culture cells with the help of Fisherbrand™ Borosilicate Glass No. 1 Coverslips. They are made of borosilicate glass and are a vital piece of microsopy labware.
Fisherbrand™ Afdekglaasje nr. 1.5 van borosilicaatglas
Fisherbrand™ Afdekglaasje nr. 1.5 van borosilicaatglas
Vervaardigd van borosilicaatglas. Fisherbrand™ rechthoekige afdekglaasjes van borosilicaatglas zijn verkrijgbaar in verschillende maten. Verpakt in kunststof dozen om breken te voorkomen.
BRAND™ Cover Glasses for Microscope Slides
BRAND™ Cover Glasses for Microscope Slides
Manufactued from hydrolytic class 1 pure clear borosilicate glass for excellent chemical resistance.
BRAND™ Square Cover Glass
BRAND™ Square Cover Glass
Square Cover Glass is pure white and has chemical resistance properties.
BRAND™ Borosilicate Glass Cover Glasses
BRAND™ Borosilicate Glass Cover Glasses
Clear borosilicate glass construction with excellent chemical resistance.
DWK Life Sciences Cover Slips, from D 263™ M
DWK Life Sciences Cover Slips, from D 263™ M
A cover glass is used to cover specimens during microscopy.
Bel-Art™ SP Scienceware™ Plastic Cover Slips
Bel-Art™ SP Scienceware™ Plastic Cover Slips
Flexible vinyl cover slips are packaged with interleaved tissue for protection.
Rogo Sampaic™ Afdekglaasjes
Rogo Sampaic™ Afdekglaasjes
Preserve and protect specimens on slides.
Hirschmann™ Afdekglaasjes
Hirschmann™ Afdekglaasjes
Preserve and protect specimens on slides. Hirschmann Instruments™ Cover Glasses for Microscopy are manufactured from quality glass and come in a range of dimensions.
Carl Zeiss™ Cover Glasses, High Performance
Carl Zeiss™ Cover Glasses, High Performance
Recommended for applications with high numerical aperture objectives. Carl Zeiss™ Cover Glasses, High Performance come in a box of 100pcs.
Rogo Sampaic™ Rogo™ Sampaic dekglaasjes
Rogo Sampaic™ Rogo™ Sampaic dekglaasjes
Preserve and protect specimens on slides. Rogo Sampaic™ Glass Coverslips are manufactured from borosilicate glass for excellent transparency and prevention of color distortion.
Rogo Sampaic™ Transparent Glass Coverslips
Rogo Sampaic™ Transparent Glass Coverslips
Glass coverslips are transparent and don't leave fingerprints.
  spinner