missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Quickfit™ Female Spherical Ball Joint
For use with male ball joints MS:
Marke: Quickfit FS41UB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
For use with male ball joints MS:
- Female cup joints precision manufactured to the highest standards
- Spherical joints are manufactured with an approximate shank length of 100mm
Spezifikation
1/Pk. | |
Spherical ball joint | |
Shank Dia.: 28mm |
Bore: 27mm, Length: 100mm | |
S41 | |
2.8mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur