missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Flasks with standard taper Pennyhead Stoppers

Calibrated To Contain

Marke:  DWK Life Sciences 28014-2000

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12764487

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Calibrated To Contain

  • Sizes 5mL and larger have designated volumes within Class A tolerances
  • Sizes 1 and 2mL are test-tube shaped

Compliance

Designed from requirements for Class A unserialized flasks of ASTM™ E 288

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Calibrated To Contain
2000 mL
15.74 in.
±0.5 mL
Glass
Borosilicate Glass
40 cm
27
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Flasks with standard taper Pennyhead Stoppers > Standard taper pennyhead stopper no. 27; 2000mL

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt