missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Helios™ Helios Italquartz™ Evaporating Dishes
Brand: Helios™ 61F00146
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Flat | |
Quartz | |
Evaporating Dish | |
47 mm |
20 mL | |
Round | |
15 mm |