missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ebro Electronic™ EBI 25-TE Temperature Logger

Temperature logger with external probe.

Brand:  Ebro Electronic™ 1340-6201A

Code produit. 11763529

  • 285.00 € / Each

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Probe PT 100 for TFX 430, PT 100, 200 mm, blunt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Datalogger
288 Readings
E-mail
<2 Years
Calibration certificate
EBI 25-TE
Logging and recording of temperatures, Storage monitoring, Deep-freezers, Refrigerators and refrigerated display cases
0.1°C
95 x 48 x 27 mm
65 g
LCD
Calibrated
Lithium
1
IP67
NTC
±0,5 at –20 to 40, ±0,8 to–30 to –20 /40 to 60, ±1,5 at –40 to –30 / 60 to 85 °C
-40°C to +85°C
95 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis