Learn More
Cole-Parmer™ Compression to Male Threaded Adapter
Compression fittings are an excellent choice for connecting rigid tubing systems
Brand:  Cole-Parmer™ 06385-86
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11770449
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal
  • PVDF Composition
Spécification
Spécification
Compression to Male Threaded Adapter
Autoclavable
1 15/32 in.
1/2 in.
3/8 in. NPT(M)
24 mm
Straight
Compression x NPT(M) Connection
PVDF
10 Fittings
1/2 in.
Autoclave or Ethylene Oxide
15/16 in.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats