Learn More
CD45.1 Mouse anti-Mouse, CoraLite 488, Clone: A20, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Proteintech CL488-65092-100TESTS
This item is not returnable.
View return policy
Description
The CD45.1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with sjl mouse thymocytes and splenocytes of mouse CD45.1. This antibody recognizes mouse antigen. The CD45.1 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is coralite™488.
Specifications
CD45.1 | |
Monoclonal | |
5 μL/Test | |
Mouse | |
Primary | |
Mouse |
Flow Cytometry | |
A20 | |
CoraLite 488 | |
100 Tests | |
19264 | |
IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur