ELISA-Kits und -Reagenzien
Invitrogen™ NuPAGE™ MOPS SDS-Laufpuffer (20x)
Invitrogen™ NuPAGE™ MOPS SDS-Laufpuffer (20x)
Aus hochgradig reinen Reagenzien hergestellt und strengen Qualitätskontrollen unterzogen
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin FITC Conjugate
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin FITC Conjugate
Wird häufig in Protokollen für indirekte Färbung verwendet, um biotinylierte primäre Antikörper in der Durchflusszytometrie zu erkennen. Streptavidin bindet mit hoher Affinität an Biotin.
Invitrogen™ NuPAGE™ MES SDS-Laufpuffer (20x)
Invitrogen™ NuPAGE™ MES SDS-Laufpuffer (20x)
Aus hochgradig reinen Reagenzien hergestellt und strengen Qualitätskontrollen unterzogen
Invitrogen™ NuPAGE™ Antioxidans
Invitrogen™ NuPAGE™ Antioxidans
Proprietäres Reagenz, das Proteine bei der Protein-Gelelektrophorese in reduziertem Zustand hält.
Invitrogen™ NativePAGE™ Probenvorbereitungs-Kit
Invitrogen™ NativePAGE™ Probenvorbereitungs-Kit
Enthält Probenvorbereitungs-Reagenzien für die native Gelelektrophorese
Normales Ziegenserum, Kontrolle, Invitrogen™
Normales Ziegenserum, Kontrolle, Invitrogen™
Kontrolle mit normalem Ziegenserum, 01 bis 6201, von Invitrogen™. Spezies-Reaktivität: Nicht zutreffend; Anwendungen: Kontrolle.
Thermo Scientific™ Stopplösung für TMB-Substrate
Thermo Scientific™ Stopplösung für TMB-Substrate
Mit dieser 0,16 M-Schwefelsäure für die Verwendung mit dem ELISA-Substrat 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) kann der TMB-basierte ELISA-Nachweis gestoppt werden.
Thermo Scientific™ DNA-Gel-Ladefarbstoff (6x)
Thermo Scientific™ DNA-Gel-Ladefarbstoff (6x)
Bereiten Sie mit dem Thermo Scientific™ 6X DNA-Lade-Farbstoff DNA-Marker und -Proben für das Auftragen auf Agarose- oder Polyacrylamidgele vor.
Invitrogen™ NuPAGE™ Probenreduktionsmittel (10x)
Invitrogen™ NuPAGE™ Probenreduktionsmittel (10x)
Gebrauchsfertiges Reagenz zur Reduktion von Proteinproben für die Proteingelelektrophorese
Invitrogen™ EBioscience™ TMB-Lösung (1X)
Invitrogen™ EBioscience™ TMB-Lösung (1X)
Empfohlen für ELISA Ready-SET-Go!™-Kits. eBioscience™ TMB ELISA-Substratlösung,1x ist ein empfindliches chromogenes Substrat, das als einzelne gebrauchsfertige Lösung geliefert wird.
Invitrogen™ Tissue Extraction Reagent I
Invitrogen™ Tissue Extraction Reagent I
Lysepuffer für die Gesamt-Proteinextraktion aus Gewebeproben
Invitrogen™ NuPAGE™ LDS-Probenpuffer (4x)
Invitrogen™ NuPAGE™ LDS-Probenpuffer (4x)
Zur Vorbereitung von Proteinproben für die denaturierende Gelelektrophorese mit NuPAGE™ Novex™ Gelen. Invitrogen™ Novex™ NuPAGE™ LDS-Probenpuffer (4X) enthält Lithiumdodecylsulfat, pH-Wert von 8,4, und ermöglicht so eine maximale Aktivität des Reduktionsmittels.
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Außergewöhnlicher Standard für die Isolierung und Handhabung von biotinylierten Nukleinsäuren, Antikörpern oder anderen biotinylierten Liganden und Zielsubstanzen.
Invitrogen™ NativePAGE™ Laufpuffer-Kit
Invitrogen™ NativePAGE™ Laufpuffer-Kit
Enthält den NativePAGE Laufpuffer (20X)
Thermo Scientific™ SuperSignal™ ELISA Pico Chemiluminescent Substrate
Thermo Scientific™ SuperSignal™ ELISA Pico Chemiluminescent Substrate
HRP-Substrat, das auf die Erzeugung eines intensiven Lichtsignals optimiert ist und eine hervorragende Leistung bei Luminometer-basierten Assays bietet.
Invitrogen™ NuPAGE™ MOPS SDS-Pufferkit (für Bis-Tris-Gele)
Invitrogen™ NuPAGE™ MOPS SDS-Pufferkit (für Bis-Tris-Gele)
Alle Puffer werden aus hochgradig reinen Reagenzien hergestellt und strengen Qualitätskontrollen unterzogen
Thermo Scientific™ 1-Step™ Ultra TMB-ELISA Substratlösung
Thermo Scientific™ 1-Step™ Ultra TMB-ELISA Substratlösung
Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrate für ELISA, die sich bei Zugabe einer Schwefelsäure- oder Phosphorsäure-Stopplösung von blau nach gelb verfärben.
Ziegen-IgG, Isotypkontrolle, Invitrogen™
Ziegen-IgG, Isotypkontrolle, Invitrogen™
Ziege-IgG-Isotypenkontrolle, 02-6202, von Invitrogen™. Spezies-Reaktivität: Nicht zutreffend; Anwendungen: Kontrolle.
Invitrogen™ ELISA TMB Stabilized Chromogen
Invitrogen™ ELISA TMB Stabilized Chromogen
Zur Verwendung mit allen Sandwich-ELISAs, die Meerrettich-Peroxidase (HRP) als Nachweisenzym verwenden
Thermo Scientific™ OPD (o-phenylenediamine dihydrochloride)
Thermo Scientific™ OPD (o-phenylenediamine dihydrochloride)
Wasserlösliches Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Substrat, das ein gelb-orangefarbenes Produkt erzeugt, das bei 492 nm mit ELISA-Plattenlesegeräten nachweisbar ist.
  spinner