Kernbohrer
Cole-Parmer™ Bohrschneckensatz mit Tragetasche
Bohrschneckensatz mit Tragetasche – Mit diesem kompletten Schneckensatz können Sie Proben mit einem Durchmesser von 3 Zoll bei fast allen Bodenbedingungen entnehmen.
Bel-Art™ SP Scienceware™ Probenehmer mit konischem Stopfen
Durchsticht Verpackung, um Proben zu entnehmen. Der Bel-Art™ SP Scienceware™ Probenehmer mit konischem Stopfen ist für die Probenentnahme aus Beuteln oder Blöcken von Käse, Fett, Seife, Ton oder ähnlichen halbfesten Stoffen konzipiert.
Buerkle™ Spitze für MicroSampler
Die Spitzen des MicroSamplers sind leicht austauschbar. Dadurch können Spitzen mit verschiedenen Volumina eingesetzt werden.
Buerkle™ QuickPicker PP, 300 mm, 75 ml Volumen, ISTA-Norm .
Der Kernprobenehmer QuickPicker eignet sich besonders, wenn Schüttgüter direkt aus Säcken oder Beuteln entnommen werden und direkt in die Original-Probenflasche gefüllt werden müssen. QuickPicker ist unkompliziert in der Anwendung und Reinigung. Keine Unterschnitte oder Kanten bedeuten keine Probenrückstände, die nachfolgende Proben verfälschen könnten. Daher ideal für die Qualitätskontrolle.
Buerkle™ Eisbohrer aus Edelstahl
Der Eisbohrer aus Edelstahl ist ein Probenehmer für Tiefkühlprodukte im Nahrungs- und Genussmittelbereich. Der sehr robuste Hohlraumbohrer schneidet sich mit seiner scharfen Sägekrone rasch in das Probengut ein. Ein Probenzylinder mit bis zu 20 cm Länge kann herausgeschnitten werden.
Buerkle™ MicroSampler™ aus Edelstahl
MicroSampler™ aus Edelstahl wurde speziell für das Sammeln von kleinen Pulvermengen konstruiert. Volumen von 0,2 ml bis 10 ml können aus Säcken oder Behältern gezogen werden. Die Spitzen des MicroSamplers sind austauschbar. Dadurch können Spitzen mit verschiedenen Volumina eingesetzt werden.
Buerkle™ Edelstahl-Eisprobenehmer
Der Probenehmer wurde für die Probenahme aus gefrorenen, hochviskosen, pastösen Materialien wie Speiseeis und ähnlichen Substanzen entwickelt. Der bohrerförmige Fräser verschraubt sich beim Drehen selbstständig in die Tiefkühlware. Der Sammelzylinder kann einfach über einen Bajonettanschluss gelöst werden. Die Probe ist dann verfügbar und kann entfernt werden.
Sampling Systems SteriWare™ Sack and Bag Samplers
Sterile SteriWare™ Sack and Bag Samplers are the ideal tools for fast quality control work. Simply push into the sack to take the sample of powders and granules. Made from high grade HDPE with a sharp blade.
Buerkle™ Bohrkopf für Buerkle™ Maulwurf
Bohrkopf für Buerkle™ Maulwurf, die jeweils für ganz bestimmte Bodenverhältnisse konzipiert sind:Ton und feuchte Böden, Sand, Grobsand, Kombination, Riverside, Kiesbohrer, oder Steinfänger
Buerkle™ Tubus™ Probenehmer
Tubus™ Probenehmer für rieselfähiges Schüttgut bis ca. 1 cm Durchmesser. So können Stichproben von z. B. Haselnüssen, Teemischungen oder Getreide gezielt aus großen Säcken entnommen werden.
Buerkle™ Silo Sampler SiloPicker
Der SiloPicker™ Probenehmer V4A ist ideal zur Entnahme von Schüttgut-Proben aus Silos. Mit den Verlängerungsstangen können Proben aus Tiefen bis 3,5 m eingesammelt werden. Die Einstechtiefe ist abhängig von der Dichte des Schüttgutes.
Buerkle™ Pigmentstecher
Pigmentstecher zur Probenahme von Pigmenten, Pasten und Schüttgut.
Buerkle™ Probenehmer StickProof V4A
Die besonders schlanke Spitze lässt sich leicht und tief einstechen. Durch den konischen Zulauf der Spitze können kleinste und größere Mengen gezogen werden. Der Probenehmer StickProof V4A ist aus einem Stück gefertigt, ohne Kanten, Rillen und Hinterschneidungen, daher einfache Reinigung.
Buerkle™ Allschicht-Sammler
Allschicht-Sammler, mit offenem Innenrohr, ohne getrennte Kammern, und großem Sammelvolumen. Für Allschichtproben durch alle Schichten des Probengutes. Der große Vorteil der Zonensammler liegt darin, dass Allschichtproben aus allen Schichten eines Gebindes gesammelt werden können.
Buerkle™ Sealing Sleeves for Buerkle™ Zone Samplers
Sealing sleeves made of PP, sterilisable, they seal individual chambers when filling, emptying or transporting. The sealing sleeves are easy to slide on and they automatically clip into position.
Sampling Systems™ MaxiCorer
Verfügt über eine lange gebogene Klinge, die sich ideal für die Verwendung mit Pulvern und Granulaten sowie für halbfeste Materialien wie Käse und dickes Fett eignet. Sampling Systems™ MaxiCorer kann als Probenehmer oder zur Abgabe kleiner Produktmengen verwendet werden.
Buerkle™ ViscoSampler™
Probenehmer ViscoSampler mit der bärenstarken Saugkraft für zähflüssige Medien. Mit dem Saugkolben wird das Medium angesaugt und auch wieder ausgestoßen. Speziell entwickelt für viskose Substanzen wie Schlämme, Schlick, wässrige Lehm- und Bodenproben, Bodensatz, Öle, Emulsionen, Cremes etc.
Buerkle™ GeoSampler Bodenprobenehmer
GeoSampler Bodenprobenehmer für leichte Böden, Grünland und Rasenflächen. Die Fußraste beim Modell 5350-5006 erleichtert die Arbeit erheblich.
Buerkle™ SiloBohrer, Alu, 150 cm, Spiralen-Ø 90 mm, 400 ml .
Wenn Schüttgüter über große Entfernungen transportiert werden (in LKW, Eisenbahngüterwagen), kann es zu einer Trennung kommen. Eine Probenahme direkt von der Oberfläche ergibt daher ein falsches Ergebnis. Mit dem SiloDrill können dagegen repräsentative Proben aus allen Schichten entnommen werden. Der SiloDrill hat einen Durchmesser von 90 mm und passt durch alle Standardöffnungen.
Buerkle™ BeefSteaker, V2A, Ø 25mm
Fleisch-Probenehmer zur bakteriologischen Probenahme von Schlachtkörper-Oberflächen in Schlachtbetrieben. Mit dem BeefSteaker, V2A, Ø 25mm wird eine runde Probe aus der Oberfläche des Schlachtkörpers geschnitten. Ein Loch in der Krone verhindert Luft-Kompression und dient zum Ausstoßen der Proben.
Buerkle™ Kernbohrer
Mit dem Kernbohrer können Schüttgüter beprobt werden, die sich aufgrund ihrer Partikelform bei der Probenahme leicht verkanten oder festsetzen.
Sampling Systems™ MiniCorer
Geeignet für die Probenahme von klebrigen, kohäsiven Pulvern und Produkten wie z. B. Käse. Sampling Systems™ MiniCorer eignet sich hervorragend für die Probenahme von halbfesten Produkten.
Buerkle™ Edelstahl-Kratzer
Der Kratzer wurde speziell für die Probenahme von kohäsiven, verklumpten und nicht frei fließenden Substanzen entwickelt.
Buerkle™ Teleskopstange
Die Buerkle™ Teleskopstange/das Teleskoprohr wird über einen praktischen Rastverschluss mit den TeleScoop™ Zubehörteilen für die Probenahme (Winkelbecher, Pendelbecher, Flaschenhalter, Edelstahlbecher und Kescher) verbunden. Für die Probenahme in den Bereichen Industrie zur Wasseraufbereitung.
Sampling Systems™ Kernprobenehmer
Sampling Systems™ Kernprobenehmer eignet sich für die Probenahme von Wachs, Käse, Schmierfetten, Pulvern und Granulaten.
Buerkle™ Förderspirale Pulver bis 2 mm, 90 cm, PowderProof .
PowderProof ist die praktisch bewährte professionelle Lösung für die mobile Probennahme von Pulvern und Granulaten. Verschiedene Stechlanzen und Förderspiralen können problemlos an der robusten Antriebseinheit angeschlossen und ausgetauscht werden. Edelstahl V4A (1.4404)
Buerkle™ Pürckhauer Bodenprobenehmer
Sehr robuster Pürckhauer Bodenprobenehmer für schwere und steinige Böden. Die ab 60 cm konisch zulaufende Spitze beim Modell 5350-5018 ermöglicht ein wesentlich einfacheres Zurückziehen des eingeschlagenen Probenehmers. Ideal auch für die Nmin-Probenahme 0–90 cm.
Buerkle™ Quali Sampler Set PP, komplett mit Tragekoffer .
Das praktische Set, das komplett mit Tragetasche geliefert wird, kombiniert den LiquiSampler und den ViscoSampler mit praktischem Zubehör. Modelle aus PP oder PTFE/FEP.
Buerkle™ PowderProof Probenehmer
An den Bürkle™ PowderProof Probenehmer können verschiedene Lanzen und Förderschnecken angebracht werden. Diese robuste Antriebseinheit bietet die Funktionalität, die Aufsätze problemlos auszutauschen.
Buerkle™ Bohrkopf für Karkassenprobenentnahme
Der Buerkle Bohrkopf für die Karkassenprobennahme verfügt über eine sechseckige Buchse für Bithalter oder Spannfutter.