Wägetrichter
Fisherbrand™ Wägetrichter aus Borosilikatglas
Fisherbrand™ Wägetrichter aus Borosilikatglas
Das Pulver wird durch den röhrenartigen Stiel eingefüllt. Fisherbrand™ Wägetrichter aus Borosilikatglas eignen sich optimal zum Abwiegen kleiner Pulvermengen.
Cole-Parmer™ Wägetrichter [Glas]
Cole-Parmer™ Wägetrichter [Glas]
Mit diesen wiederverwendbaren Wägetrichtern aus Borosilikatglas lässt sich ein vollständiger Probentransfer in Messkolben gewährleisten. Cole-Parmer™ Mikrowägetrichter aus Glas sind auf einer Seite abgeflacht und lassen sich daher auf einer Waage platzieren.
DWK Life Sciences Kontes™ Wäge-/Transfertrichter
DWK Life Sciences Kontes™ Wäge-/Transfertrichter
Für den einfachen Transfer von Flüssigkeiten oder Pulvern
Cole-Parmer™ Wägetrichter aus Polypropylen
Cole-Parmer™ Wägetrichter aus Polypropylen
Cole-Parmer Polypropylene Weighing Funnels, Description: Size: Small, For Use With: Volumetric flask, Designed to Fit Microwell Plates
Fisherbrand™ Weighing Funnels
Fisherbrand™ Weighing Funnels
Weighing dish and sample transfer funnel in one.
Cole-Parmer™ Antistatischer Polypropylen-Wägetrichter
Cole-Parmer™ Antistatischer Polypropylen-Wägetrichter
Stellen Sie mit diesen Einweg-Wägetrichtern aus Polypropylen (PP) eine vollständige Probenübertragung sicher. Geeignet für Messkolben
Pyrex™ Schaufel mit hohlem Griff
Pyrex™ Schaufel mit hohlem Griff
Erleichtert das Einfüllen von Pulver in Enghalsflaschen. Die Pyrex™ Schaufel mit hohlem Griff liegt flach und stabil auf der Waagschale auf. Erhältlich in 3 Fassungsvermögen.
Karl Hecht™ Wägetrichter aus Borosilikatglas
Karl Hecht™ Wägetrichter aus Borosilikatglas
Für den einfachen Transfer von Flüssigkeiten und Pulvern im Labor. Die Karl Hecht™ Assistent™ Glaswägeschiffchen bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas 3.3.
  spinner